Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57428-250MG PC57428-1G PC57428-5G
APOSPC57428-250MGEA 174 EUR
APOSPC57428-250MG APOSPC57428-1G APOSPC57428-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₅F₅O₃
Número MDL: MFCD34181141
Núm. CAS: 2676196-07-7