2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Bromo-3,6-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC57434-250MG PC57434-1G
APOSPC57434-250MGEA 219 EUR
APOSPC57434-250MG APOSPC57434-1G
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₂BrF₅O
MW: 288,9968 g/mol
Número MDL: MFCD12922615
Núm. CAS: 1208076-54-3