2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57451-500MG PC57451-1G
APOSPC57451-500MGEA 290 EUR
APOSPC57451-500MG APOSPC57451-1G
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Formula: C₆H₅FINO
Número MDL: MFCD16611136
Núm. CAS: 1227580-53-1