2,4-Pentanodiol (±) + meso ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L01779.09
L01779.18
L01779.09EA
40.2
EUR
L01779.09
L01779.18
2,4-Pentanodiol (±) + meso ≥99%
2,4-Pentanodiol
Purity: 99%
CAS No.: 625-69-4
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Odourless
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 969186
MDL No.: MFCD00004549
Formula:
C₅H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 200…201 °C Pto. de fusión: ∼53 °C Densidad: 0,955 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004549 Núm. CAS: 625-69-4 EINECS: 210-907-5 |