Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57483-1G PC57483-5G
APOSPC57483-1GEA 0 EUR
APOSPC57483-1G APOSPC57483-5G
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₇F₃O₃
Número MDL: MFCD18399132
Núm. CAS: 1261879-66-6