2-Fluoropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57491-50G PC57491-100G PC57491-250G
APOSPC57491-50GEA 26.1 EUR
APOSPC57491-50G APOSPC57491-100G APOSPC57491-250G
2-Fluoropiridina 97%
2-Fluoropiridina
JOC., 53, 2740 (1998): A useful precursor to a large range of 2,3-disubstituted pyridines. Fluorine is activated to nucleophilic displacement & C-3 metallation is possible.
Formula: C₅H₄FN
Pto. Ebullición: 124 - 126 °C
Densidad: 1,128
Pto. de inflamación: 24 °C
Número MDL: MFCD00006224
Núm. CAS: 372-48-5
UN: 1993
ADR: 3,III