2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57497-1G PC57497-5G
APOSPC57497-1GEA 951 EUR
APOSPC57497-1G APOSPC57497-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Número MDL: MFCD24119836
Núm. CAS: 1529288-48-9