3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57531-1G PC57531-5G
APOSPC57531-1GEA 522 EUR
APOSPC57531-1G APOSPC57531-5G
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆ClFO₃
Número MDL: MFCD22415153
Núm. CAS: 1554882-88-0