2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57728-250MG PC57728-1G PC57728-5G
APOSPC57728-250MGEA 174 EUR
APOSPC57728-250MG APOSPC57728-1G APOSPC57728-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Número MDL: MFCD32070685
Núm. CAS: 1783329-70-3