4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57736-250MG PC57736-1G PC57736-5G
APOSPC57736-250MGEA 190 EUR
APOSPC57736-250MG APOSPC57736-1G APOSPC57736-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₅BrF₂O
Número MDL: MFCD32070692
Núm. CAS: 2676196-10-2