4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57763-250MG PC57763-1G PC57763-5G
APOSPC57763-250MGEA 0 EUR
APOSPC57763-250MG APOSPC57763-1G APOSPC57763-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄BrF₂N
Número MDL: MFCD18391064
Núm. CAS: 1261760-22-8
UN: 3261
ADR: 8,II