4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57772-250MG PC57772-1G PC57772-5G
APOSPC57772-250MGEA 190 EUR
APOSPC57772-250MG APOSPC57772-1G APOSPC57772-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₆Br₂F₂
Número MDL: MFCD18391074
Núm. CAS: 1261448-03-6
UN: 3265
ADR: 8,III