2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57773-250MG PC57773-1G PC57773-5G
APOSPC57773-250MGEA 192 EUR
APOSPC57773-250MG APOSPC57773-1G APOSPC57773-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₆Br₂F₂
Número MDL: MFCD18391069
Núm. CAS: 1261441-93-3
UN: 3261
ADR: 8,II