Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57800-250MG PC57800-1G PC57800-5G
APOSPC57800-250MGEA 154 EUR
APOSPC57800-250MG APOSPC57800-1G APOSPC57800-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅BrF₄O₂
Número MDL: MFCD32903691
Núm. CAS: 2091662-04-1