2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57804-250MG PC57804-1G PC57804-5G
APOSPC57804-250MGEA 180 EUR
APOSPC57804-250MG APOSPC57804-1G APOSPC57804-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂F₄
Número MDL: MFCD32903689
Núm. CAS: 2092564-80-0
UN: 3261
ADR: 8,III