Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57810-250MG PC57810-1G PC57810-5G
APOSPC57810-250MGEA 154 EUR
APOSPC57810-250MG APOSPC57810-1G APOSPC57810-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅BrF₄O₂
Número MDL: MFCD33404168
Núm. CAS: 2091662-46-1