Trifluoroacetato de fenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6223-25G PC6223-100G
APOSPC6223-25GEA 51 EUR
APOSPC6223-25G APOSPC6223-100G
Trifluoroacetato de fenilo 98%
Trifluoroacetato de fenilo
Formula: C₈H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 146 - 147 °C
Densidad: 1,276
Pto. de inflamación: 52 °C
Número MDL: MFCD00039232
Núm. CAS: 500-73-2
UN: 3272
ADR: 3,III