(±)-Epiclorohidrina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cloro-2,3-epoxipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, Epiclorohidrina, 3-Cloro-1,2-epoxipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
OR922424-25G OR922424-500G
APOSOR922424-25GEA 66.7 EUR
APOSOR922424-25G APOSOR922424-500G
(±)-Epiclorohidrina 99%
(±)-Epiclorohidrina
Formula: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 1.183
Pto. de inflamación: 28 °C
Número MDL: MFCD00005132
Núm. CAS: 106-89-8
UN: 2023
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,03642