7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57417-250MG PC57417-1G
APOSPC57417-250MGEA 219 EUR
APOSPC57417-250MG APOSPC57417-1G
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂O
Número MDL: MFCD34169326
Núm. CAS: 2676196-05-5