3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7784-1G PC7784-5G
APOSPC7784-1GEA 607 EUR
APOSPC7784-1G APOSPC7784-5G
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094442
Núm. CAS: 114214-45-8