4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Bipyridine N,N'-dioxide, [4,4'-Bipyridine] 1,1'-dioxide
OR22806-1G OR22806-5G OR22806-10G
APOSOR22806-1GEA 75.4 EUR
APOSOR22806-1G APOSOR22806-5G APOSOR22806-10G
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide 98%
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Pto. de fusión: 298 - 306 °C
Número MDL: MFCD00134383
Núm. CAS: 24573-15-7