Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50179-25G PC50179-100G
APOSPC50179-25GEA 31.9 EUR
APOSPC50179-25G APOSPC50179-100G
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate 97%
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₈H₃₄BF₄P
MW: 368,24 g/mol
Pto. de fusión: 164 °C
Número MDL: MFCD03840580
Núm. CAS: 58656-04-5