2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxy-2-methyloxetane, 2-Methyl-2,4-epoxybutanoic acid
OR309088-100MG OR309088-250MG
APOSOR309088-100MGEA 144 EUR
APOSOR309088-100MG APOSOR309088-250MG
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD22571611
Núm. CAS: 1305207-92-4