4-Formyltetrahydropyran 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31055-1G OR31055-5G OR31055-25G
APOSOR31055-1GEA 21.9 EUR
APOSOR31055-1G APOSOR31055-5G APOSOR31055-25G
4-Formyltetrahydropyran 90%
4-Formyltetrahydropyran
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425264
Núm. CAS: 50675-18-8