3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315838-250MG OR315838-1G OR315838-5G
APOSOR315838-250MGEA 190 EUR
APOSOR315838-250MG APOSOR315838-1G APOSOR315838-5G
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD32669824
Núm. CAS: 2097553-56-3