2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315839-250MG OR315839-1G OR315839-5G
APOSOR315839-250MGEA 0 EUR
APOSOR315839-250MG APOSOR315839-1G APOSOR315839-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene
Formula: C₉H₈BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD32669825
Núm. CAS: 2640734-80-9