2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315840-250MG OR315840-1G OR315840-5G
APOSOR315840-250MGEA 190 EUR
APOSOR315840-250MG APOSOR315840-1G APOSOR315840-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline
Formula: C₉H₁₀BrN
MW: 212,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD32669826
Núm. CAS: 2640734-79-6