3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315845-250MG OR315845-1G OR315845-5G
APOSOR315845-250MGEA 0 EUR
APOSOR315845-250MG APOSOR315845-1G APOSOR315845-5G
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol
Formula: C₉H₉BrO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD32669828
Núm. CAS: 1784977-63-4