2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315847-250MG OR315847-1G OR315847-5G
APOSOR315847-250MGEA 174 EUR
APOSOR315847-250MG APOSOR315847-1G APOSOR315847-5G
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Número MDL: MFCD16778842
Núm. CAS: 1250297-02-9