3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR315853-250MG OR315853-1G
APOSOR315853-250MGEA 219 EUR
APOSOR315853-250MG APOSOR315853-1G
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₂BrClO₂S₂
MW: 261,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115406
Núm. CAS: 111283-90-0
UN: 3261
ADR: 8,III