4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315854-250MG OR315854-1G
APOSOR315854-250MGEA 284 EUR
APOSOR315854-250MG APOSOR315854-1G
4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
4-Acetyl-3-bromothiophene
Formula: C₆H₅BrOS
MW: 205,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18451709
Núm. CAS: 35717-24-9