3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315885-250MG OR315885-1G OR315885-5G
APOSOR315885-250MGEA 190 EUR
APOSOR315885-250MG APOSOR315885-1G APOSOR315885-5G
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formula: C₈H₁₀OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32689353
Núm. CAS: 2296417-42-8