5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315887-250MG OR315887-1G
APOSOR315887-250MGEA 219 EUR
APOSOR315887-250MG APOSOR315887-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₇BrO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32689355
Núm. CAS: 2594436-03-8