5-Chloro-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC904273-250MG PC904273-1G PC904273-5G
APOSPC904273-250MGEA 82.8 EUR
APOSPC904273-250MG APOSPC904273-1G APOSPC904273-5G
5-Chloro-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
5-Chloro-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆ClFN₂
MW: 160,58 g/mol
Número MDL: MFCD19441310
Núm. CAS: 1106717-48-9