3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC906838-1G PC906838-5G
APOSPC906838-1GEA 302 EUR
APOSPC906838-1G APOSPC906838-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
Número MDL: MFCD22566356
Núm. CAS: 1417569-98-2