4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC908562-250MG PC908562-1G PC908562-5G
APOSPC908562-250MGEA 63.8 EUR
APOSPC908562-250MG APOSPC908562-1G APOSPC908562-5G
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Número MDL: MFCD19686156
Núm. CAS: 1356113-07-9