5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33673-250MG OR33673-1G
APOSOR33673-250MGEA 203 EUR
APOSOR33673-250MG APOSOR33673-1G
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18254230
Núm. CAS: 1256825-21-4