4-(Dimetilamino)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345014-5G OR345014-25G
APOSOR345014-5GEA 0 EUR
APOSOR345014-5G APOSOR345014-25G
4-(Dimetilamino)benzonitrilo 98%
4-(Dimetilamino)benzonitrilo
Formula: C₉H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 318 °C
Pto. de fusión: 70 - 76 °C
Número MDL: MFCD00001815
Núm. CAS: 1197-19-9