Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate
PC909782-1G
APOSPC909782-1GEA 29 EUR
APOSPC909782-1G
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22559950
Núm. CAS: 1360934-51-5