4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR360618-1G OR360618-5G OR360618-25G
APOSOR360618-1GEA 26.1 EUR
APOSOR360618-1G APOSOR360618-5G APOSOR360618-25G
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₃
Pto. Ebullición: 356,6/760 mm °C
Pto. de fusión: 63…65 °C
Densidad: 1,04
Pto. de inflamación: 169,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05863922
Núm. CAS: 171364-81-1