5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC912273-1G PC912273-5G PC912273-10G
APOSPC912273-1GEA 84.1 EUR
APOSPC912273-1G APOSPC912273-5G APOSPC912273-10G
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine
Formula: C₅H₄FIN₂
Número MDL: MFCD28722380
Núm. CAS: 1649470-53-0