5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400936-250MG OR400936-1G
APOSOR400936-250MGEA 273 EUR
APOSOR400936-250MG APOSOR400936-1G
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole
Formula: C₇H₃BrClNO
Número MDL: MFCD16468585
Núm. CAS: 1226072-26-9