Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC99038-250MG PC99038-1G
APOSPC99038-250MGEA 139 EUR
APOSPC99038-250MG APOSPC99038-1G
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24107276
Núm. CAS: 1535973-93-3