6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC99144-250MG PC99144-1G
APOSPC99144-250MGEA 227 EUR
APOSPC99144-250MG APOSPC99144-1G
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide 95%
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide
Formula: C₁₀H₅FN₂O
Número MDL: MFCD33404154
Núm. CAS: 152562-07-7