4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC99378-25G PC99378-100G
APOSPC99378-25GEA 40.6 EUR
APOSPC99378-25G APOSPC99378-100G
4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído 90%
4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Pto. Ebullición: 60 °C
Densidad: 1.408
Pto. de inflamación: 80 °C
Número MDL: MFCD00061314
Núm. CAS: 67515-60-0