1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR450140-1G OR450140-5G
APOSOR450140-1GEA 163 EUR
APOSOR450140-1G APOSOR450140-5G
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone 98%
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone
Formula: C₉H₈BrNO₃
Número MDL: MFCD00600442
Núm. CAS: 101860-83-7