5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR45205-250MG OR45205-1G
APOSOR45205-250MGEA 219 EUR
APOSOR45205-250MG APOSOR45205-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formula: C₈H₆BrNS
MW: 228,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32219467
UN: 3276
ADR: 6.1,III