(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50481-250MG OR50481-1G
APOSOR50481-250MGEA 261 EUR
APOSOR50481-250MG APOSOR50481-1G
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₅H₆ClN₃·ClH
Número MDL: MFCD16872055
Núm. CAS: 1794737-26-0