2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
PC7578-250MG PC7578-1G
APOSPC7578-250MGEA 134 EUR
APOSPC7578-250MG APOSPC7578-1G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
Pto. de fusión: 186…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475816
Núm. CAS: 850033-39-5