Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50948-250MG OR50948-1G
APOSOR50948-250MGEA 144 EUR
APOSOR50948-250MG APOSOR50948-1G
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClO₃S
MW: 256,71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00620636
Núm. CAS: 59812-35-0